Blei ≥97% (Metall-Basis), Perlen 4 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00675.36 00675.A3 00675.22
00675.36EA 93.2 EUR
00675.36 00675.A3 00675.22
Blei ≥97% (Metall-Basis), Perlen 4 mm (0.2 in)
Lead
Purity: 97% CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410