Kalzium ≥98% (Metall-Basis), Drehspäne

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

10125.09 10125.22 10125.36
10125.09EA 37.5 EUR
10125.09 10125.22 10125.36
Kalzium ≥98% (Metall-Basis), Drehspäne
Kalzium

Purity: 98% CAS No.: 7440-70-2 Appearance: Metallic Odour: Odourless UN No.: 1401 MDL No.: MFCD00085314

Formel: Ca
Siedepunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085314
CAS-Nummer: 7440-70-2
EINECS: 213-179-5
UN-Nummer: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR