Kalzium 99%, Stücke
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
201181000 201185000 201180025 201180050
ACRO201181000EA 63 EUR
ACRO201181000 ACRO201185000 ACRO201180025 ACRO201180050
Kalzium 99%, Stücke
Kalzium
Formel: Ca
Siedepunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 845 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085314
CAS-Nummer: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN-Nummer: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Metallic pieces
Assay ≥98.5 %