Barium ≥99,2% (Metall-Basis), Stücke ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0,8% Si)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00653.06 00653.18 00653.30
00653.06EA 86.5 EUR
00653.06 00653.18 00653.30
Barium ≥99,2% (Metall-Basis), Stücke ≤ 2.5 cm (1 in) (max. 0,8% Si)
Barium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-39-3 Physical Form: Packaged in oil Appearance: Yellow-silver Odour: Odourless UN No.: 1400 MDL No.: MFCD00134031
Formel: Ba
Siedepunkt: 1640 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 725 °C
Dichte: 3.51 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134031
CAS-Nummer: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN-Nummer: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991