Natrium, Paraffinschutzstäbe zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
8.22284.0250EA 118 EUR
8.22284.0250 8.22284.1000 8.22284.0100
Natrium, Paraffinschutzstäbe zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sodium
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil)
Formel: Na
Siedepunkt: 889 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 97.8 °C
Dichte: 0.97 g/cm3 (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085307
CAS-Nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN-Nummer: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Content at Na ≥ 99.0 %