Natrium, trockener Stab

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

370212500 370210010
ACRO370212500EA 144 EUR
ACRO370212500 ACRO370210010
Natrium, trockener Stab
Sodium
Formel: Na
Siedepunkt: 883 °C
Schmelzpunkt: 98 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085307
CAS-Nummer: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN-Nummer: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08641

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light grey or silver white Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.8 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR