Lithium, Stangen in Paraffinöl zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05660.0025
8.05660.0100
8.05660.0010
8.05660.0025EA
72.6
EUR
8.05660.0025
8.05660.0100
8.05660.0010
Lithium, Stangen in Paraffinöl zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lithium
Formel:
Li Siedepunkt: 1317 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 179 °C Dichte: 0,53 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134051 CAS-Nummer: 7439-93-2 EINECS: 231-102-5 UN-Nummer: 1415 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,05542 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 179 °C |
Molar Mass | 6.94 g/mol |
Boiling Point | 1347 °C |
Vapor Pressure | 1 hPa (723 °C) |
Density | 0.534 g/cm3 (20 °C) |
Hill Formula | Li |
Chemical Formula | Li |