Kalium 98%, Klumpen in Mineralöl
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13267.14 L13267.22
L13267.14EA 135 EUR
L13267.14 L13267.22
Kalium 98%, Klumpen in Mineralöl
Potassium
Purity: 98% CAS No.: 7440-09-7 Molecular Formula: K Formula Weight: 39.10 Physical Form: Solid Density: 0.860 Appearance: Silver/grey Odour: Odourless Melting Point: 63-64° Boiling Point: 765-770° Merck Reference: 14,7604 UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Formel: K
Siedepunkt: 765…770 °C
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Dichte: 0,860
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133776
CAS-Nummer: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN-Nummer: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,7604