Kalium ≥99,95% (Metall-Basis), fest
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
10299.06 10299.03
10299.06EA 408 EUR
10299.06 10299.03
Kalium ≥99,95% (Metall-Basis), fest
Potassium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-09-7 Physical Form: Sealed in standard ampoules under vacuum Odour: Odourless UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Formel: K
Siedepunkt: 760 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133776
CAS-Nummer: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN-Nummer: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763