Temperaturüberwachungssysteme, drahtlos, Mehrkanal, EBI 40
Lieferant: EBRO
1340-6400 1340-6401
620-1802EA 1464 EUR
620-1802 620-1803
Temperaturüberwachungssysteme, drahtlos, Mehrkanal, EBI 40
Überwachungssysteme CO2- und Temperatur-Überwachungssysteme
Das EBI 40 ist für Temperaturmapping-Anwendungen bei hohen Temperaturen konzipiert. In Kombination mit der thermischen Isolierbox EBI TIB 400-01 kann es für zwei Stunden bei 250 °C verwendet werden. Bei höheren Temperaturen wird der Logger dezentral platziert, und die Temperatureigenschaften können auf dem Display abgelesen werden.
  • Thermoelement Typ K mit SMP-Stecker
  • Alternative Programmierungsmöglichkeit über Tasten: ESC, OK, Nach oben, Nach unten
  • Konfiguration, Programm-Upload und Daten-Download via USB-Anschluss
  • Farbdisplay für numerische und grafische Auswertung der Daten
Das System kann in Heizkammern und Öfen, zur Bestimmung der Härtung (Lackieranlagen) sowie Überwachung des kompletten Back- und Einfrierprozesses in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.
B×T×H: 140×118×35 mm.
Conforms to IP 67
Zertifizierungen: Entspricht IP 40.
Lieferumfang: Wird mit einem Werkskalibrierzertifikat geliefert. Messfühler sind nicht im Lieferumfang enthalten.