Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie Asahipak GF-HQ
Lieferant: Resonac
F7600004 F6710018 F7600001 F7600002
554-1758EA 2240 EUR
554-1758 554-1763 554-1757 554-1756
Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie Asahipak GF-HQ
Chromatographiesäulen
Die Säulen der Serie Asahipak GF-HQ wurden speziell für die wässrige (GFC) und organische (GPC) Größenausschlusschromatographie entwickelt. Hochleistungsanalysen von Proben mit hydrophilen und hydrophoben Teilen, wie z. B. Tensiden, sind möglich.
  • Polymer-basierte SEC-Säulen mit ausgezeichneter Lösungsmittelbeständigkeit
  • Unterstützen sowohl wässrige als auch organische Lösungsmittelsysteme
* Geschätzter Wert