Baumwoll-Trikothandschuhe
Lieferant: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
13111 13100 13112 13113 1360 560-11 1380 1390
112-1728EA 33.2 EUR
112-1728 112-1727 112-1729 112-1730 112-1723 112-1724 112-1725 112-1726
Baumwoll-Trikothandschuhe
Handschuhe
Trikothandschuhe aus 100% Baumwolle.
  • Weiß gebleicht
  • Einseitig tragbar
Length: 240 mm
Colour: White
Cat. I
Zertifizierungen: Kat. I