VWR® MaximumSF, Überstiefel, flüssigkeitsundurchlässig
Lieferant: VWR Collection
113-1185EA 123 EUR
113-1185 113-1186 113-1184
VWR® MaximumSF, Überstiefel, flüssigkeitsundurchlässig
Einweg-Kleidung
VWR® Maximum SF Überziehstiefel sind die saubersten und strapazierfähigsten, die innerhalb der gesamten VWR® Bekleidungsproduktlinie erhältlich sind. Sie bestehen aus einem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) mit atmungsaktiver PE-Film-Beschichtung und sind zur Optimierung von Barriereschutz, Sauberkeit und Komfort ausgelegt.
  • Rutschfest und antistatisch
  • Flüssigkeitsundurchlässige, versiegelte Nähte, die Wasser abweisen
  • Maximale Traktion durch hohen Reibungskoeffizienten
  • Maximale Rutschfestigkeit auf nassen und glatten Oberflächen
In einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen hergestellt und geprüft. Von einem unabhängigen Prüflabor chargenkontrolliert und -geprüft.
* Einheitsgröße