VWR® Advanced SF, Reinraum-Armstulpen (Großpackung)
Lieferant: VWR Collection
113-1193EA 213 EUR
113-1193 113-1194 113-9995 113-9996
VWR® Advanced SF, Reinraum-Armstulpen (Großpackung)
Einweg-Kleidung
VWR® Advanced SF Armstulpen bestehen aus einem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) mit atmungsaktiver PE-Film-Beschichtung.
  • Elastikbündchen mit Ultraschall-verschweißten Nähten
  • Strapazierfähiges Material mit guter Atmungsaktivität und Wasserdurchlässigkeit
  • Wirksamer Schutz vor Flüssigkeit und Partikeln
  • Partikelabgabe: Stufe II Helmke-Drum-Klassifizierung
  • Weiches, tuchähnliches Material
  • Auch mit Daumenloch erhältlich
In einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen hergestellt und geprüft. Von einem unabhängigen Prüflabor chargenkontrolliert und -geprüft.