Trityliumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
172950250 172950050 172951000
ACRO172950250EA 187 EUR
ACRO172950250 ACRO172950050 ACRO172951000
Trityliumtetrafluoroborat 97%
Trityliumtetrafluoroborat
Formel: C₁₉H₁₅BF₄
Schmelzpunkt: 205…215 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013120
CAS-Nummer: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 213 °C (Dec)
NMR ≥96.0 %