4,4'-Dimethoxybenzophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
161740250 161741000
ACRO161740250EA 67.9 EUR
ACRO161740250 ACRO161741000
4,4'-Dimethoxybenzophenon 97%
4,4'-Dimethoxybenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Siedepunkt: 180 - 240 °C (13 -rr)
Schmelzpunkt: 141…146 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008404
CAS-Nummer: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %