VWR® Basic, Bartschutz, SPP
Lieferant: VWR Collection
113-1463EA 91 EUR
113-1463 113-1464
VWR® Basic, Bartschutz, SPP
Einweg-Kleidung
Der VWR® Basic SPP Bartschutz wird aus robustem, leichtem und atmungsaktivem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
Dieser Schutz ist ideal für weniger kritische Bereiche oder Eingangsbereiche zu Umkleideräumen geeignet. Er wird in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung getestet und hergestellt, ist chargenkontrolliert und wird von einem unabhängigen Prüflabor validiert.
Durchmesser (gespannt): 406 mm