ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
Lieferant: Roth Carl
AE13.1 AE13.2 AE13.3
ROTHAE13.1EA 45.3 EUR
ROTHAE13.1 ROTHAE13.2 ROTHAE13.3
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00065390
CAS-Nummer: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8