ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
93205-250MG 93205-50MG 93205-1G
SIAL93205-250MGEA 281 EUR
SIAL93205-250MG SIAL93205-50MG SIAL93205-1G
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2), Sigma-Aldrich®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00065390
CAS-Nummer: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8