β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Nicotinamide adenine dinucleotide reduced, disodium salt (reduced form), NADH disodium salt, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy-((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy)hydroxyphosphoryl)oxyphosphinic acid disodium salt
AE12.1 AE12.2 AE12.3
ROTHAE12.1EA 57.2 EUR
ROTHAE12.1 ROTHAE12.2 ROTHAE12.3
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂)
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Molekulargewicht: 709.41 g/mol
MDL Number: MFCD00036200
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3