AMBERLITE® IRN-77, Ionenaustauscher (H⁺)-Form nukleare Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
16821.36
16821.A3
16821.36EA
73
EUR
16821.36
16821.A3
AMBERLITE® IRN-77, Ionenaustauscher (H⁺)-Form nukleare Qualität
AMBERLITE® IRN-77, Ionenaustauscher (H⁺)-Form
CAS No.: 11128-94-2
Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly acidic cation exchange resin
Merck Reference: 14,382
MDL No.: MFCD00145822
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
11128-94-2 Merck Index: 14,382 |