May-Grünwalds Eosin-Methylenblau modifizierte Lösung Färbemittel für Hämatologie, für Zytologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01424.0100
1.01424.0500
1.01424.2500
1.01424.9025
1.01424.0103
1.01424.1022
1.01424.1000
1.01424.0100EA
42.76
EUR
1.01424.0100
1.01424.0500
1.01424.2500
1.01424.9025
1.01424.0103
1.01424.1022
1.01424.1000
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau modifizierte Lösung Färbemittel für Hämatologie, für Zytologie, Sigma-Aldrich®
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Used to stain blood, bone marrow smears, and clinical cytological specimens
Dichte:
0,79 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00131580 UN-Nummer: 1230 ADR: 3 (6.1),II |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Suitability for microscopy (Blood smear) | passes test |
Erythrocytes | pink to brownish |
Nuclei | violet |
Eosinophilic granules | red-brown |
Neutrophilic granules | light violet |
Lymphocyte cytoplasm | Blue |