May-Grünwalds Eosin-Methylenblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
1.01352.0100 1.01352.1000
1.01352.0100EA 274 EUR
1.01352.0100 1.01352.1000
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau, Sigma-Aldrich®
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131580
ADR: 3 II
IVDLogo