May-Grünwalds Eosin-Methylenblau in methanolischer Lösung -Lösung
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
T863.1 T863.2 T863.3
ROTHT863.1EA 35 EUR
ROTHT863.1 ROTHT863.2 ROTHT863.3
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau in methanolischer Lösung -Lösung
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131580
UN-Nummer: 1230
ADR: 3 II