Eisen(II)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ferrous sulphate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450278-25G
450278-5G
SIAL450278-25GEA
364
EUR
SIAL450278-25G
SIAL450278-5G
Eisen(II)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)sulfat Hydrat
Formel:
FeSO₄·H₂O Molekulargewicht: 169.93 g/mol Schmelzpunkt: ∼300 °C Dichte: 2.97 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149722 CAS-Nummer: 13463-43-9 EINECS: 231-753-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...