Orange G, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Disodium 7-hydroxy-8-phenylazonaphthalene-1,3-disulphonate, Wool Orange 2G, Orange G sodium salt, CI 16230, Acid Orange 10
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O7252-100G
O7252-25G
O7252-100GEA
273
EUR
O7252-100G
O7252-25G
Orange G, Sigma-Aldrich®
Orange G
Formel:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Molekulargewicht: 452.38 g/mol Schmelzpunkt: 141 Dichte: 0.45…0.47 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012457 CAS-Nummer: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |