Resazurin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R7017-1G R7017-5G
SIALR7017-1GEA 53.2 EUR
SIALR7017-1G SIALR7017-5G
Resazurin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Resazurin Natriumsalz
Formel: C₁₂H₆NNaO₄
Molekulargewicht: 251.17 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005036
CAS-Nummer: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5