Indigocarmin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
57000-100G-F 57000-25G-F 57000-500G-F
SIAL57000-100G-FEA 103 EUR
SIAL57000-100G-F SIAL57000-25G-F SIAL57000-500G-F
Indigocarmin, Sigma-Aldrich®
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Molekulargewicht: 466.36 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969