4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
H27309.18
H27309.09
H27309.18EA
336
EUR
H27309.18
H27309.09
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon ≥97%
4'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 6921-66-0
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 27-30°
MDL No.: MFCD00238557
Formel:
C₈H₇ClO₂ Schmelzpunkt: 27…30 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00238557 CAS-Nummer: 6921-66-0 |