Docusatnatrium ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
M-Clarity™ quality level = MQ200
323586-100G 323586-5G 323586-500G
SIAL323586-100GEA 66.2 EUR
SIAL323586-100G SIAL323586-5G SIAL323586-500G
Docusatnatrium ≥98%, Sigma-Aldrich®
Docusatnatrium
Formel: C₂₀H₃₇NaO₇S
Siedepunkt: ∼180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼155 °C
Dichte: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012455
CAS-Nummer: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460