Docusatnatrium 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
117100010 117101000 117100025
ACRO117100010EA 99.2 EUR
ACRO117100010 ACRO117101000 ACRO117100025
Docusatnatrium 96%
Docusatnatrium
Formel: C₂₀H₃₇NaO₇S
Molekulargewicht: 444.57 g/mol
Schmelzpunkt: 153…157 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012455
CAS-Nummer: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 %
Water ≤2 %
Color of alcohol solution ≤100 APHA (50 % solids in 1:1 alcohol/water)
Insoluble matter ≤300 ppm (50 % in toluene)
Iodine value ≤0.25 (on solids basis)
Acid number ≤2.5 (on solids basis)