Bismarckbraun R, schwarzes Pulver C.I. 21010
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Basic Brown 4, Vesuvine, 1,3-Di((2,4-diamino-5-methylphenyl)azo)-4-methylbenzol, C.I. 21010
0215485850
0215485880
ICNA0215485850EA
42.5
EUR
ICNA0215485850
ICNA0215485880
Bismarckbraun R, schwarzes Pulver C.I. 21010
Bismarckbraun R
Bismarck Brown R is used in a modified Coomasie blue staining procedure.
Formel:
C₂₁H₂₄N₈·2HCl Schmelzpunkt: 222 °C (dec., lit.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036386 CAS-Nummer: 5421-66-9 EINECS: 213-888-1 |