2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz ≥97,0% (durch argentometrische Titration, an Trockenmasse), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide, Tillmans' reagent, 2,6-Dichloroindophenol sodium, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt, 2,6-Dichloroindophenol sodium derivative
36180-1G 36180-5G
36180-1GEA 36.65 EUR
36180-1G 36180-5G
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz ≥97,0% (durch argentometrische Titration, an Trockenmasse), Fluka™
2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz
Formel: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Merck Index: 13,03093
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
assay (HPLC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
melting range 124 - 127 °C
Identity (IR) complying
water (Karl Fischer) Max. 5 %