2,6-Dichlorphenol-indophenol Natriumsalz Hydrat, BioReagent für die Ascorbinsäurebestimmung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DPIP, 2,6-Dichloroindophenol sodium hydrate, DCIP, Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide hydrate, Sodium 2,6-dichloroindophenolate hydrate, Tillmans' reagent hydrate, 2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt hydrate, 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt xhydrate
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is a blue redox dye.
Formel:
C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O Molekulargewicht: 290.08 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: > 300 °C |
MDL Number:
MFCD00150014 CAS-Nummer: 266615-56-8 EINECS: 210-640-4 |