(-)-Chinin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
22620-100G 22620-25G 22620-5G
SIAL22620-100GEA 418 EUR
SIAL22620-100G SIAL22620-25G SIAL22620-5G
(-)-Chinin, Sigma-Aldrich®
(-)-Chinin
Formel: C₂₀H₂₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 176 °C
MDL Number: MFCD00198096
CAS-Nummer: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 12,08245