L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
M-Clarity™ quality level = MQ200
15785-1KG
15785-100G
SIAL15785-1KGEA
261
EUR
SIAL15785-1KG
SIAL15785-100G
L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
L(-)-Menthol
Formel:
C₁₀H₂₀O Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 41…44 °C Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00062979 CAS-Nummer: 2216-51-5 EINECS: 218-690-9 Merck Index: 13,05861 |