L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2780-100G-A M2780-25G-A M2780-500G-A
SIALM2780-100G-AEA 53.7 EUR
SIALM2780-100G-A SIALM2780-25G-A SIALM2780-500G-A
L(-)-Menthol, Sigma-Aldrich®
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861