Chemie-Vakuumpumpen und -systeme MD 4C NT
Lieferant: VACUUBRAND
20736400 20736700 736701 20736800 736401 20736600 736702 736801 736402 20736445 22613972
181-1068EA 4240 EUR
181-1068 181-1071 181-1072 181-1073 181-1069 181-0489 181-0195 181-0167 VACU736402 181-0252 181-0483
Chemie-Vakuumpumpen und -systeme MD 4C NT
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Diese Chemie-Vakuumsysteme bieten ein breites Anwendungsspektrum zum Evakuieren oder zum Umpumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen und physikalischen Laboratorien, z.B. als Alternative zu Wasserstrahl- und Drehschieberpumpen. Kompakte Bauweise, sehr leise im Betrieb, lange Lebensdauer; einfacher Membran- und Ventilwechsel ist möglich. Ölfreies Vakuum.
  • Mit Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (medienberührte Teile aus PTFE-Compounds u.Ä.)
  • Hohes Saugvermögen auch bei niedrigen Ansaugdrücken
  • Serienmäßiges Gasballastventil für Arbeiten mit Kondensaten
  • Lösemittelrückgewinnung mit Emissionskondensator nahe 100%
  • Einfache manuelle Regelung
MD 4C NT:
Dreistufige Chemie-Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen korrosiver Gase und Dämpfe und erfüllen höchste Ansprüche. Der dreistufige Aufbau ermöglicht die vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermögen mit einem sehr guten Endvakuum. Die abgepumpten Gase und Dämpfe kommen in der MD 4C NT nur mit optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen in Berührung. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Mit dem Gasballastventil ist die MD 4C NT ideal vorbereitet für das Abpumpen kondensierbarer Dämpfe, dank des sehr guten Endvakuums (selbst mit geöffnetem Gasballastventil) auch für Hochsieder. Die Reihe NT zeichnet sich durch sehr gute Leistungsdaten, Wartungsfreundlichkeit und hohe Kondensatverträglichkeit aus.
Modell MD 4C NT + AK +EK
Bestehend aus Chemie-Membranpumpe MD 4C NT, Pumpenträger, saugseitigem Abscheider (AK) als Partikelschutz und zum Sammeln von Flüssigkeitströpfchen sowie isoliertem Emissionskondensator (EK) für effiziente Rückgewinnung von Lösemitteln zum Schutz der Umwelt und zur wirtschaftlichen Wiederverwendung.
Modell MD 4C NT + AK SYNCHRO + EK
Dieses Chemie-Vakuumsystem ermöglicht den synchronen Betrieb zweier Vakuumsysteme mit nur einer Vakuumpumpe. Bestehend aus Chemie-Membranpumpe MD 4C, Pumpenträger, saugseitigem Abscheider (AK) als Partikelschutz und zum Sammeln von Flüssigkeitströpfchen. Mit druckseitigem, isolierten Emissionskondensator (EK) zur effektiven Rückgewinnung von Lösemitteln zum Schutz der Umwelt und zur wirtschaftlichen Wiederverwendung. Inklusive 2-facher manueller Regelung und Rückschlagventile gegen wechselseitige Beeinflussung.
Model MD 4CRL NT:
Für Anwendungen, die eine besonders hohe Dichtigkeit der Pumpe erfordern, empfehlen wir die MD 4CRL NT. Der dreistufige Aufbau ermöglicht die vorteilhafte Kombination von hohem Saugvermögen mit einem sehr guten Endvakuum. Die abgepumpten Gase und Dämpfe kommen in der MD 4CRL NT nur mit optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen sowie hochkorrosionsbeständigem Edelstahl in Berührung. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Jede einzelne Pumpe wird auf eine integrale Leckrate von 0,001 mbar l/s geprüft.
Model MD 4C NT + 2AK:
Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen, biologischen und pharmazeutischen Laboren, bei denen keine druckseitige Kondensation der Lösemitteldämpfe erforderlich ist. Es ist ideal bei erhöhten Vakuumanforderungen mit hochsiedenden Lösemitteln. Typische Anwendungen sind Vakuumkonzentratoren, Rotationsverdampfer und Trockenschränke. Der saugseitige Abscheider (AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung hält Partikel und Flüssigkeitströpfchen zurück. Der druckseitige Abscheider sammelt Kondensat, vermeidet Kondensatrücklauf in die Pumpe, dämpft die Auspuffgeräusche und macht die Pumpe dadurch flüsterleise.
MD 4C NT + AK + EK-Peltronic:
Dieses System ist ideal bei erhöhten Vakuumanforderungen mit hochsiedenden Lösemitteln. Typische Anwendungen sind Rotationsverdampfer und Trockenschränke. Der saugseitige Abscheider (AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung hält Partikel und Flüssigkeitströpfchen zurück. Der elektronische Emissionskondensator Peltronic® kondensiert Lösemitteldämpfe ohne externes Kühlmedium wie zum Beispiel Wasser oder Trockeneis. Die Kühlung erfolgt durch Peltier-Elemente, und alle medienberührten Materialien sind chemisch hochbeständig.
Bestellinformation: Modell MD 4C NT + AK + EK-Peltronic wird ohne Stecker geliefert; es werden jedoch kostenfrei zwei benötigte UK-Netzkabel (VACU20637654 + VACU20676020) mitgeliefert. Modell MD 4C NT + 2AK wird mit EU-Stecker geliefert; ein UK-Netzkabel (181-0250) wird jedoch kostenfrei mitgeliefert.
Bitte beachten Note: Bitte besuchen Sie unsere Website für Einzelheiten über die gesamte Palette der Vacuubrand Chemie-Vakuumsysteme.