Zubehör für Turbiquant®
Lieferant: Merck
1.18336.0001 1.18320.0001 1.18344.0001
1.18336.0001EA 325 EUR
1.18336.0001 1.18320.0001 1.18344.0001
Zubehör für Turbiquant®
Trübungsmessgeräte
Zusätzlich zu Ersatzküvetten und -lichtquellen sind Durchfluss- und Niederdruck-Durchflusszellen erhältlich, die für eine verbesserte Effizienz entwickelt wurden. Die Durchflusszelle bietet einen nur einmal vorzunehmenden Küvettenaufbau und ein vereinfachtes Spülverfahren.
Kontinuierliche Messungen sind mit dem Turbiquant 3000 T/3000 IR unter Einsatz einer Niederdruck-Durchflusszelle möglich. Dabei werden die Messergebnisse regelmäßig über einen Drucker oder PC ausgegeben.