Hochpräzise Digitalthermometer, TFN 520 und 530
Lieferant: EBRO
1340-5520 1340-5522
620-1460EA 209 EUR
620-1460 620-1390
Hochpräzise Digitalthermometer, TFN 520 und 530
Thermometer Digitalthermometer
Diese Thermometer sind ideal für Temperaturmessungen in den Bereichen Klima, Heizungstechnologie, Luft, Gase, Flüssigkeiten. Sie eignen sich außerdem für das Messen der Temperatur von Werkzeugen für Spritzgussverfahren, sowie Motoren, und von der Oberflächtentemperatur.
  • Min./Max. Display
  • SMP, Lemo-, oder EX-geprüfte Anschlüsse
  • Haltefunktion „HOLD“
  • Reaktionszeiten (t99) von 3 s (620-1461)
Externe Thermoelementfühler Typ K, J, T und E.
Standard-Version IP 52, SMP-Versionen IP 40.
Weight: 90 g
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Lieferumfang: Wird mit 3-Punkte Kalibrierzertifikat und Batterie mit Ladezustandsanzeige geliefert, ohne Fühler.