DC/HPTLC-Plattenschneider, smartCut
Lieferant: CAMAG
022.4300 115.4305
552-0077EA 928 EUR
552-0077 552-0349
DC/HPTLC-Plattenschneider, smartCut
Schneidewerkzeuge
Ideales Instrument zum präzisen Schneiden von DC/HPTLC-Platten, die häufig in Vorversuchen und bei der Methodenentwicklung zum Einsatz kommen. Mit dem smartCut können Glasplatten bis 3 mm Dicke unter Schonung der empfindlichen Beschichtung geschnitten werden.
  • Einfaches und präzises Schneiden von Platten
  • Einfache Handhabung, die gewünschte Größe lässt sich direkt von der Skala ablesen
  • Spart Materialkosten durch Vermeidung von Verschnitt