Reagenzglasschüttler, Reax top und Reax control
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-10000-00 541-11000-00 541-11000-04 541-10000-11 541-10000-02 541-11000-02
444-1380EA 383 EUR
444-1380 444-1381 444-0099 444-0098 444-1469 444-1470
Reagenzglasschüttler, Reax top und Reax control
Schüttler Vortex-Schüttler
Bequem zu bedienende Vortex-Mixer, einfacher Start durch Niederdrücken der Aufnahmeteller für Röhrchen oder Kolben. Reax top mit analoger Drehzahleinstellung, Reax control mit elektronischer Drehzahlregelung. Das schwere, spritzgeschützte Gehäuse, mit runden Füßen, sorgt für einen sicheren, unverrückbaren Stand.
  • Umschaltbar zwischen Intervall- oder Dauerbetrieb
  • Analoge Drehzahleinstellung
  • Einsatz bei 5 bis 40 °C (85% Relative Feuchte, in Brutschränken oder Kühlräumen möglich)
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22
Bestellinformation: Zum gehört der Aufnahmeteller für Röhrchen bis 20 mm Durchmesser. Ein weiterer Schüttelaufsatz für Kolben bis 50 ml kann separat bestellt werden (444-1398).