Mikrotiterplatten-Schüttler, Titramax Serie
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
544-11200-00 544-11300-00 544-12200-00 544-12209-00 544-11300-06 544-11200-13 544-12200-06 544-12209-06 544-11200-02 544-11300-02 544-12200-02 544-12209-02
444-1210EA 1104 EUR
444-1210 444-1390 444-1391 444-0078 444-0195 444-0194 444-0196 444-0190 444-1483 444-1484 444-1485 444-1486
Mikrotiterplatten-Schüttler, Titramax Serie
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Für kräftiges Schütteln von Mikrotiterplatten. Die kreisförmig vibrierende Bewegung mit 1,5 mm Orbit garantiert auch bei vollen Gefäßen einen spritzfreien Betrieb; der 3-mm-Orbit liefert auch bei kleinsten Mengen optimale Mischergebnisse. Die Schüttler sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Sie verfügen über einen Überhitzungsschutz und eine isolierte Plattform, die sich praktisch nicht erwärmt. Optional ist ein großes Sortiment an Aufsätzen für alle gängigen Gefäße verfügbar (z. B. Spannwalzen für Reagenzgläser).
  • Modulares System: Der Titramax 1000 kann mit dem Inkubator 1000 und einer flachen oder hohen Haube kombiniert werden
  • Zeitschaltuhr für 0 bis 120 Min. mit akustischem Signalgeber
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Ideal für kontrollierte Bedingungen; Verwendung bei 0 bis 50 °C in Brutschränken oder Kühlräumen
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30 (and Titramax 1000: IP 40)
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Lieferumfang: Das Titramax 1000 Komplettpaket umfasst: vibrierender Plattformschüttler, Titramax 1000, Heizmodul, Inkubator 1000 und flache Inkubationshaube.