Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
PHMT-PSC18 PHMT-PSC24 PHMT-PSC96 PHMT-PSC32 PHMT-PSC24N
444-0922EA 1822 EUR
444-0922 444-0923 444-0926 444-0925 444-0924
Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Schüttler Inkubationsschüttler
Kompakter, leicht zu bedienender Thermoschüttler für Mikroröhrchen, mit austauschbaren Blöcken für 24 oder 32 Mikroröhrchen oder eine 96-Well-Platte. Inkubation bis 100 °C. Der leistungsstarke und dennoch geräuscharme Motor erzeugt eine regulierte und reproduzierbare Rotation im gesamten Drehzahlbereich für gleichmäßige Schüttelbewegungen auf der gesamten Fläche. Das Gerät ist einfach zu programmieren und verfügt über einen Sanftanlauf für empfindliche Proben. Es stehen verschiedene Blöcke für eine Vielzahl von Standardlaborverfahren zur Verfügung.
  • Mixing and incubation phases are combined and reaction process times are reduced
  • Rapid heating for swift change of application, increasing flexibility and throughput
  • Integral timer, 1 min to 96 h, with buzzer and automatic switch-off, or continuous mode
  • 2 line LCD shows actual and set values for temperature, shaking speed and time
  • Fast start - 3 second acceleration to maximum speed
  • Temperature calibration function compensates for the differences in thermal behaviour of different samples and tubes
Complies with IEC61010 parts 1 and 2
Zertifizierungen: Konform mit IEC61010 Teil 1 und 2
Bestellinformation: Zusätzliche austauschbare Blöcke können separat bestellt werden.