Inkubationsschüttler, KS 4000 i/ic control
Lieferant: IKA
3510000 3510002 3510003 3510100 3510102 3510103
444-0298EA 7924 EUR
444-0298 444-0299 444-0488 444-0489 444-0490 444-0491
Inkubationsschüttler, KS 4000 i/ic control
Schüttler Inkubationsschüttler
Einfach zu bedienender Inkubationsschüttler, der einen unbeaufsichtigten Betrieb bei kontrollierter Temperatur erlaubt. Das Gerät verfügt über ein großes LED-Display zur Anzeige der Drehzahl- und Zeiteinstellungen sowie über eine integrierte PID-Temperaturregelung (mit zwei PT1000-Temperaturfühlern). Temperatur und Drehzahl der Schüttler werden elektronisch geregelt; an der Rückseite der Geräte befindet sich ein Sammelbehälter mit Ablaufschlauch; die Bedienelemente sind antimikrobiell beschichtet, um das Bakterienaufkommen zu verringern.
  • Digitale Einstellung und Anzeige von Drehzahl, Zeit und Temperatur, stufenlose Zeitschaltuhr von 0 bis 999 Std.
  • Anschlusskasten im Arbeitsbereich zum Anschluss eines zusätzlichen Temperaturfühlers
  • Höhere Benutzersicherheit dank automatischem Stopp der Schüttelbewegung bei offener Tür oder Erschütterung des Geräts
  • Das Modell KS 4000 ic kann an eine externe Kühleinheit (z. B. an einen optionalen KU 600) angeschlossen werden
  • Steuerung und Dokumentation aller Funktionen über die optionale Software labworldsoft® möglic
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Zubehörinformationen: Hinweis: Der Schüttler KS 4000i control fasst maximal 50 Kolben à 25 ml, 48 Kolben à 50 ml, 25 Kolben à 100 ml, 16 Kolben à 250 ml oder 12 Kolben à 500 ml.
* Externes Kühlgerät muss separat bestellt werden
Bestellinformation: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.