Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
PTR-60 PTR-35
444-0357EA 1120 EUR
444-0357 444-0695
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Die Multifunktionsrotatoren PTR-35 und PTR-60 mit variabler Geschwindigkeit, variablem Winkel und 360° bieten flexible Mischoptionen in einer kompakten Einheit. Zu den Anwendungen gehören das Mischen von Mikroröhrchen, Immunpräzipitation und andere Affinitätsmatrixanwendungen, die Verhinderung von Blutgerinnung und Latexdiagnostik. Der Schrittmotor erzeugt eine geregelte und reproduzierbare Rotation über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Die Rotatoren bieten alles, was zum Mischen unterschiedlich großer Partikel erforderlich ist.
  • Multifunktion: Rotation, Schütteln und Vibration
  • Alle Bewegungen können im Dauerbetrieb oder im festen Zeitmodus ausgeführt werden. Integrierter Timer: 1 Min. bis 24 Std. mit automatischer Abschaltung
  • Einzelne Phasen können für größere Flexibilität kombiniert werden
  • Kann bei 4 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Für große Partikel erforderliche lange 360°-Wellenbewegungen
Schütteln in langen und mittleren Wellenbewegungen ideal für große bis mittelgroße Partikel
Vibration in kurzen Wellenbewegungen geeignet für kleine Partikel
Verschiedene Phasen können in einer maßgeschneiderten Sequenz wie folgt kombiniert werden: 360° Rotation; 360° und Schütteln; 360° und Schütteln und Vibration; 360° und Schütteln und Pause; Schütteln; Schütteln und Pause; Vibration und Schütteln. Für andere Kombinationen von Komponenten kann ein individuelles Programm konfiguriert werden, um optimale Mischbedingungen sicherzustellen.
Lieferumfang: Lieferung mit Standardplattform für Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 15 mm; alternative Plattformen sind für größere Röhrchen oder Kombinationen von Röhrchen erhältlich.