Wippschüttler, Duomax 1030
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-32205-00 543-32210-00 543-32210-06 543-32205-06 543-32205-02 543-32210-02
444-1330EA 1857 EUR
444-1330 444-1331 444-1237 444-1236 444-1479 444-1480
Wippschüttler, Duomax 1030
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Plattformschüttler mit Wippbewegung, konzipiert für homogenes Mischen, ideal für Kolben, Medienflaschen und große Gefäße. Die Geräte verfügen über analoge Drehregler für Wippfrequenz und -zeit.
  • Modulares System: Der Duomax 1030 kann mit dem Inkubator 1000 und einer flachen oder hohen Haube kombiniert werden
  • Zeitschaltuhr für 0 bis 120 Min. mit akustischem Signalgeber
  • Fester Neigungswinkel von 5° oder 10°, elektronische Drehzahlregelung
  • Ideal für kontrollierte Bedingungen; Verwendung bei 0 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken, Kühlraum oder CO₂-Inkubatoren
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Lieferumfang: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden. Zubehör ist Kategorie D, siehe Eintrag „Zubehör für Heidolph Schüttler“ am Ende des Kreisschüttler-Abschnitts. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.