Kreisschüttler, KS 260
Lieferant: IKA
2980200 2980300 2980202 2980203 2980302 2980303 2980201 9019203 9019202 9025602 9025603 4278400
444-2772EA 3051 EUR
444-2772 444-2773 444-2321 444-2322 444-2323 444-2324 IKAA2980201 444-0660 444-0659 IKAI9025602 IKAI9025603 444-1303
Kreisschüttler, KS 260
Schüttler Kreisschüttler
Kompakte, flache Laborschüttler mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Timer. Der KS 260 control verfügt über eine analoge RS232-Schnittstelle und integrierte Endpunktpositionierung für eine automatisierte Probenentnahme per Roboter. Sämtliche Funktionen können mit der Software labworldsoft® geregelt und dokumentiert werden.
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer: basic-Modell: von 5 bis 50 min, control-Modell: 0 bis 599 min
  • Das basic-Modell verfügt über eine LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung, das control-Modell über eine Digitalanzeige für Drehzahl, Timerfunktion und Betriebsarten
  • Verwendung bei 5 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Zubehörinformationen: Hinweis: Schüttler KS 260 basic/control kann Kolben mit 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 oder 9×500 ml aufnehmen.
Bestellinformation: Bestellinformation: Aufsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.