VWR®, Probenschöpfer
Lieferant: VWR Collection
331-3413EA 424 EUR
331-3413 331-0293 331-0292 331-0294
VWR®, Probenschöpfer
Probenehmer Probenschöpfer
Alle Probenschöpfer wurden aus blauem Polypropylen gefertigt und bestehen aus einem Behälter mit einem Schnappgriff.
  • Behälter für Probenahme und -versand in einem; dadurch wird die Gefahr von Kreuzkontaminationen verhindert
  • Mit Gammastrahlen sterilisiert und einzeln verpackt in einem versiegelten Schnellverschlussbeutel, um die Reinheit der Proben zu gewährleisten
Bestellinformation: Erhältlich entweder mit Scharnierdeckel oder Schraubverschluss.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904