Blutbank-Kühlschränke, PHCbi
Lieferant: PHC Corporation
MBR-107D MBR-1405GR MBR-705GR MBR-305GR-PE
472-1300EA 4620 EUR
472-1300 471-1167 471-1166 SANYMBR-305GR-PE
Blutbank-Kühlschränke, PHCbi
Kühlschränke
Mit Edelstahl-Innenraum und kratzfeste, einfach zu reinigende, aufgebrannte Acryl-Beschichtung. Kühlschränke der Serie MBR bieten 2 verschiedene Aufbewahrungssysteme: Typ G (Drahteinlegeböden aus beschichtetem Hartstahl) und Typ GR (ausziehbare Edelstahleinschübe mit Behältern aus Karton). Eine eingebaute Steuerung mit Alarmen für zu hohe und zu niedrige Temperatur hält die Temperatur bei 2 °C (bzw. 6 °C im Fall einer Fehlfunktion), während ein Mikroprozessor eingesetzt wird, um die Temperatur unabhängig von Schwankungen der Umgebungstemperatur und Abtauzeit in einem Toleranzbereich von ±1 °C der 4 °C zu halten.
  • Ausgestattet mit einem automatischen 30-Tage-Schreiber (MBR-107D/-506D) oder einem 1-/7-/30-Tage-Umlaufschreiber (MGR3-304GR/-704GR/-1404GR)
  • Abschließbare Tür gewährleistet zusätzliche Sicherheit der gelagerten Blutbeutel
  • Großes digitales LED-Display, Innenbeleuchtung, vollautomatische Abtaufunktion und Fernalarmkontakt
  • Umweltfreundliche FCKW-freie FKW-Kühlmittel, FCKW-freie Isolierung und hermetisch abgedichteter Kompressor
  • Geräuschärmerer Betrieb dank des Sound-Reduction-Systems, das für weniger Vibrationen und Geräusche sorgt
Temperaturbereich: 4 °C (±1 °C) (Umgebungstemperatur bis 35 °C)
Entspricht AABB-Kriterien
Zertifizierungen: Entspricht AABB-Kriterien
Lieferumfang: Alle Modelle werden mit Schlüssel für die Außentür, 30-Tage-Schreiber (MBR-107D/506D) und 1-/7-/30-Tage-Umlaufschreiber (MBR-304GR/704GR/1404GR), Leuchtstofflampe und Schreiberpapier für einen Monat geliefert.